Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8050-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16042371
Menge Preis
1 1979.08 € / 1 Milligramm
3 1861.92 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab
07-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001124500.1
Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
83734
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ATG10
Recombinant Protein
E. coli
MEEDEFIGEK TFQRYCAEFI KHSQQIGDSW EWRPSKDCSD GYMCKIHFQI KNGSVMSHLG ASTHGQTCLP MEEAFELPLD DCEVIETAAA SEVIKYEYHV LYSCSYQVPV LYFRASFLDG RPLTLKDIWE GVHECYKMRL LQGPWDTITQ QEHPILGQPF FVLHPCKTNE FMTPVLKNSQ KINKNVNYIT SWLSIVGPVV GLNLPLSYAK ATSQDERNVP