Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-glucuronosyltransferase 1-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UDP-glucuronosyltransferase 1-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9458-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16038341
Menge Preis
1 524.24 € / 100 Mikrogramm
5 493.36 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000454.1
UDP-glucuronosyltransferase 1-1 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
54658
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
UGT1A1
Recombinant Protein
Yeast
HAGKILLIPV DGSHWLSMLG AIQQLQQRGH EIVVLAPDAS LYIRDGAFYT LKTYPVPFQR EDVKESFVSL GHNVFENDSF LQRVIKTYKK IKKDSAMLLS GCSHLLHNKE LMASLAESSF DVMLTDPFLP CSPIVAQYLS LPTVFFLHAL PCSLEFEATQ CPNPFSYVPR PLSSHSDHMT FLQRVKNMLI AFSQNFLCDV VYSPYATLAS EFLQREVTVQ DLLSSASVWL FRSDFVKDYP RPIMPNMVFV GGINCLHQNP LSQEFEAYIN ASGEHGIVVF SLGSMVSEIP EKKAMAIADA LGKIPQTVLW RYTGTRPSNL ANNTILVKWL PQNDLLGHPM TRAFITHAGS HGVYESICNG VPMVMMPLFG DQMDNAKRME TKGAGVTLNV LEMTSEDLEN ALKAVINDKS YKENIMRLSS LHKDRPVEPL DLAVFWVEFV MRHKGAPHLR PAAHDLTWYQ YHSLDVIGFL LAVVLTVAFI TFKCCAYGYR KCLGKKGRVK KAHKSKTH