missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human ULBP-2 Fc Chimera Avi-tag Protein

Artikelnummer. 18767176
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18767176 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18767176 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. AVI1298050

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Biotinylated

Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human NKG2D/CD314 Fc Chimera (Catalog # 1299-NK ) is immobilized at 0.5 μg/mL (100 μL/well), Biotinylated Recombinant Human ULBP-2 Fc Chimera Avi-tag (Catalog # AVI1298) binds with an ED50 of 0.500-8.00 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9BZM5.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 80328
Molekulargewicht M.W. Observed: 60-70 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 50 kDa
Menge 50 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human ULBP-2 protein Human ULBP-2 (Gly26-Ser217) (N-terminus) Accession # Q9BZM5.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) Avi-tag (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias ALCAN-alpha, N2DL2, N2DL-2, NKG2D ligand 2, NKG2DL2, RAET1H, RAET1HNKG2DL2, retinoic acid early transcript 1 H, Retinoic acid early transcript 1H, UL16 binding protein 2, UL16-binding protein 2, ULBP2
Konjugat Biotin
Rekonstitution Reconstitute at 250 μg/mL in PBS.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein ULBP-2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.