Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPK2 Protein
A cDNA sequence encoding the UPK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13897-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15935059
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
UPK2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDFNISSL SGLLSPALTE SLLVALPPCH LTGGNATLMV RRANDSKVVT SSFVVPPCRG RRELVSVVDS GAGFTVTRLS AYQVTNLVPG TKFYISYLVK KGTATESSRE IPMSTLPRRN MESIGLGMAR TGG
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UPK2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M UREA and 10% glycerol.