Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPK2 Protein
A cDNA sequence encoding the UPK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
129.74 € - 3865.29 €
Spezifikation
Name UPK2 Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Proteinmarkierung His
Wirtsspezies E. coli
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15935059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13897-5UG
5 μg 129.74 €
5 Mikrogramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15925059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13897-20UG
20 μg 194.62 €
20 Mikrogramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15915059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13897-1MG
1 mg
3865.29 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
UPK2 Protein
His
Human
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDFNISSL SGLLSPALTE SLLVALPPCH LTGGNATLMV RRANDSKVVT SSFVVPPCRG RRELVSVVDS GAGFTVTRLS AYQVTNLVPG TKFYISYLVK KGTATESSRE IPMSTLPRRN MESIGLGMAR TGG