Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPP1 Protein
A cDNA sequence encoding the UPP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13900-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915069
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
UPP1 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UPP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.2M NaCl and 40% glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAATGANAEK AESHNDCPVR LLNPNIAKMK EDILYHFNLT TSRHNFPALF GDVKFVCVGG SPSRMKAFIR CVGAELGLDC PGRDYPNICA GTDRYAMYKV GPVLSVSHGM GIPSISIMLH ELIKLLYYAR CSNVTIIRIG TSGGIGLEPG TVVITEQAVD TCFKAEFEQI VLGKRVIRKT DLNKKLVQEL LLCSAELSEF TTVVGNTMCT LDFYEGQGRL DGALCSYTEK DKQAYLEAAY AAGVRNIEME SSVFAAMCSA CGLQAAVVCV TLLNRLEGDQ ISSPRNVLSE YQQRPQRLVS YFIKKKLSKA