Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UQCRC1 Protein
A cDNA sequence encoding the UQCRC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13903-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915079
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
UQCRC1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFTATFA QALQFVPETQ VSLLDNGLRV ASEQSSQPTC TVGVWIDVGS RFETEKNNGA GYFLEHLAFK GTKNRPGSAL EKEVESMGAH LNAYSTREHT AYYIKALSKD LPKAVELLGD IVQNCSLEDS QIEKERDVIL REMQENDASM RDVVFNYLHA TAFQGTPLAQ AVEGPSENVR KLSRADLTEY LSTHYKAPRM VLAAAGGVEH QQLLDLAQKH LGGIPWTYAE DAVPTLTPCR FTGSEIRHRD DALPFAHVAI AVEGPGWASP DNVALQVANA IIGHYDCTYG GGVHLSSPLA SGAVANKLCQ SFQTFSICYA ETGLLGAHFV CDRMKIDDMM FVLQGQWMRL CTSATESEVA RGKNILRNAL VSHLDGTTPV CEDIGRSLLT YGRRIPLAEW ESRIAEVDAS VVREICSKYI YDQCPAVAGY GPIEQLPDYN RIRSGMFWLR F
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UQCRC1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.