Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UQCRC1 Protein
A cDNA sequence encoding the UQCRC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | UQCRC1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915079
|
enQuireBio™
QP13903-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905079
|
enQuireBio™
QP13903-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15995069
|
enQuireBio™
QP13903-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
UQCRC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UQCRC1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFTATFA QALQFVPETQ VSLLDNGLRV ASEQSSQPTC TVGVWIDVGS RFETEKNNGA GYFLEHLAFK GTKNRPGSAL EKEVESMGAH LNAYSTREHT AYYIKALSKD LPKAVELLGD IVQNCSLEDS QIEKERDVIL REMQENDASM RDVVFNYLHA TAFQGTPLAQ AVEGPSENVR KLSRADLTEY LSTHYKAPRM VLAAAGGVEH QQLLDLAQKH LGGIPWTYAE DAVPTLTPCR FTGSEIRHRD DALPFAHVAI AVEGPGWASP DNVALQVANA IIGHYDCTYG GGVHLSSPLA SGAVANKLCQ SFQTFSICYA ETGLLGAHFV CDRMKIDDMM FVLQGQWMRL CTSATESEVA RGKNILRNAL VSHLDGTTPV CEDIGRSLLT YGRRIPLAEW ESRIAEVDAS VVREICSKYI YDQCPAVAGY GPIEQLPDYN RIRSGMFWLR F | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |