Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UROD Protein
A cDNA sequence encoding the UROD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13907-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915089
  • 3420.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
7389
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEANGLGPQG FPELKNDTFL RAAWGEETDY TPVWCMRQAG RYLPEFRETR AAQDFFSTCR SPEACCELTL QPLRRFPLDA AIIFSDILVV PQALGMEVTM VPGKGPSFPE PLREEQDLER LRDPEVVASE LGYVFQAITL TRQRLAGRVP LIGFAGAPWT LMTYMVEGGG SSTMAQAKRW LYQRPQASHQ LLRILTDALV PYLVGQVVAG AQALQLFESH AGHLGPQLFN KFALPYIRDV AKQVKARLRE AGLAPVPMII FAKDGHFALE ELAQAGYEVV GLDWTVAPKK ARECVGKTVT LQVNLDPCAL YASEEEIGQL VKQMLDDFGP HRYIANLGHG LYPDMDPEHV GAFVDAVHKH SRLLRQN
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
UROD Protein
Research Use Only
UROD
Human
His
UROD Human solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl, 1mM EDTA and 20% glycerol.