Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human USE1 Protein
A cDNA sequence encoding the USE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13910-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915099
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
55850
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAASRLE LNLVRLLSRC EAMAAEKRDP DEWRLEKYVG ALEDMLQALK VHASKPASEV INEYSWKVDF LKGMLQAEKL TSSSEKALAN QFLAPGRVPT TARERVPATK TVHLQSRARY TSEMRSELLG TDSAEPEMDV RKRTGVAGSQ PVSEKQSAAE LDLVLQRHQN LQEKLAEEML GLARSLKTNT LAAQSVIKKD NQTLSHSLKM ADQNLEKLKT ESERLEQHTQ KSVN
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
USE1 Protein
Research Use Only
USE1
Human
His
USE1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.