Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human USE1 Protein
A cDNA sequence encoding the USE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13910-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925099
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
55850
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
USE1
Human
His
USE1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
USE1 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAASRLE LNLVRLLSRC EAMAAEKRDP DEWRLEKYVG ALEDMLQALK VHASKPASEV INEYSWKVDF LKGMLQAEKL TSSSEKALAN QFLAPGRVPT TARERVPATK TVHLQSRARY TSEMRSELLG TDSAEPEMDV RKRTGVAGSQ PVSEKQSAAE LDLVLQRHQN LQEKLAEEML GLARSLKTNT LAAQSVIKKD NQTLSHSLKM ADQNLEKLKT ESERLEQHTQ KSVN