missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human USE1 Protein
A cDNA sequence encoding the USE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 55850 |
---|---|
Name | USE1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | USE1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925099
|
enQuireBio™
QP13910-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915099
|
enQuireBio™
QP13910-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905099
|
enQuireBio™
QP13910-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
55850 | |
Research Use Only | |
USE1 | |
Human | |
His | |
USE1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
USE1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAASRLE LNLVRLLSRC EAMAAEKRDP DEWRLEKYVG ALEDMLQALK VHASKPASEV INEYSWKVDF LKGMLQAEKL TSSSEKALAN QFLAPGRVPT TARERVPATK TVHLQSRARY TSEMRSELLG TDSAEPEMDV RKRTGVAGSQ PVSEKQSAAE LDLVLQRHQN LQEKLAEEML GLARSLKTNT LAAQSVIKKD NQTLSHSLKM ADQNLEKLKT ESERLEQHTQ KSVN | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |