missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UV excision repair protein RAD23 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP6578-ye-100ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16084290

  • 645.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001257291.1
UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein
Research Use Only
RAD23A
Recombinant Protein
Yeast
MAVTITLKTL QQQTFKIRME PDETVKVLKE KIEAEKGRDA FPVAGQKLIY AGKILSDDVP IRDYRIDEKN FVVVMVTKTK AGQGTSAPPE ASPTAAPESS TSFPPAPTSG MSHPPPAARE DKSPSEESAP TTSPESVSGS VPSSGSSGRE EDAASTLVTG SEYETMLTEI MSMGYERERV VAALRASYNN PHRAVEYLLT GIPGSPEPEH GSVQESQVSE QPATEAAGEN PLEFLRDQPQ FQNMRQVIQQ NPALLPALLQ QLGQENPQLL QQISRHQEQF IQMLNEPPGE LADISDVEGE VGAIGEEAPQ MNYIQVTPQE KEAIERLKAL GFPESLVIQA YFACEKNENL AANFLLSQNF DDE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5886
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote