missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UV excision repair protein RAD23 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP6578-ec-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16044290

  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001257291.1
UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein
Research Use Only
RAD23A
Recombinant Protein
E. coli
MAVTITLKTL QQQTFKIRME PDETVKVLKE KIEAEKGRDA FPVAGQKLIY AGKILSDDVP IRDYRIDEKN FVVVMVTKTK AGQGTSAPPE ASPTAAPESS TSFPPAPTSG MSHPPPAARE DKSPSEESAP TTSPESVSGS VPSSGSSGRE EDAASTLVTG SEYETMLTEI MSMGYERERV VAALRASYNN PHRAVEYLLT GIPGSPEPEH GSVQESQVSE QPATEAAGEN PLEFLRDQPQ FQNMRQVIQQ NPALLPALLQ QLGQENPQLL QQISRHQEQF IQMLNEPPGE LADISDVEGE VGAIGEEAPQ MNYIQVTPQE KEAIERLKAL GFPESLVIQA YFACEKNENL AANFLLSQNF DDE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5886
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote