Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAMP3 Protein
A cDNA sequence encoding the VAMP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13917-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915119
  • 5450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
VAMP3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSTGPTAATG SNRRLQQTQN QVDEVVDIMR VNVDKVLERD QKLSELDDRA DALQAGASQF ETSAAKLKRK YWWKNCK
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The VAMP3 protein solution contains 20mM Tris pH 7.5 and 10% glycerol.