Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAMP8 Protein
A cDNA sequence encoding the VAMP8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13920-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915129
  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
VAMP8 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEEASEGGGN DRVRNLQSEV EGVKNIMTQN VERILARGEN LEHLRNKTED LEATSEHFKT TSQKVARKFW WKNVKM
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The VAMP8 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris pH 8.0, 0.1mM PMSF, 0.2M NaCl and 50% glycerol.