Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAV1 Protein
A cDNA sequence encoding the VAV1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 7409 |
---|---|
Name | VAV1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | VAV1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15935149
|
enQuireBio™
QP13927-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925149
|
enQuireBio™
QP13927-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915149
|
enQuireBio™
QP13927-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
7409 | |
Research Use Only | |
VAV1 | |
Human | |
His | |
VAV1 protein solution (0.25 mg/ml) containing In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 2mM DTT. |
VAV1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTEYDKR CCCLREIQQT EEKYTDTLGS IQQHFLKPLQ RFLKPQDIEI IFINIEDLLR VHTHFLKEMK EALGTPGAAN LYQVFIKYKE RFLVYGRYCS QVESASKHLD RVAAAREDVQ MKLEECSQRA NNGRFTLRDL LMVPMQRVLK YHLLLQELVK HTQEAMEKEN LRLALDAMRD LAQCVNEVKR DNETLRQITN FQLSIENLDQ SLAHYGRPKI DGELKITSVE RRSKMDRYAF LLDKALLICK RRGDSYDLKD FVNLHSFQVR DDSSGDRDNK KWSHMFLLIE DQGAQGYELF FKTRELKKKW MEQFEMAISN IYPENATANG HDFQMFSFEE TTSCKACQML LRGTFYQGYR CHRCRASAHK ECLGRVPPCG | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |