Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VHL Protein
A cDNA sequence encoding the VHL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2725.00 €
Spezifikation
Name | VHL Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
15925169
|
enQuireBio™
QP13934-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15945169
|
enQuireBio™
QP13934-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935169
|
enQuireBio™
QP13934-1MG |
1 mg |
2725.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Specifications
VHL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The Von Hippel-Lindau Protein contains 1x PBS pH 7.4, 2mM EDTA, and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPRRAENWDE AEVGAEEAGV EEYGPEEDGG EESGAEESGPEESGPEELGA EEEMEAGRPR PVLRSVNSRE PSQVIFCNRS PRVVLPVWLN FDGEPQPYPT LPPGTGRRIH SYRGHLWLFR DAGTHDGLLV NQTELFVPSL NVDGQPIFAN ITLP | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |