Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VHL Protein
A cDNA sequence encoding the VHL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13934-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925169
  • 137.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
VHL Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPRRAENWDE AEVGAEEAGV EEYGPEEDGG EESGAEESGPEESGPEELGA EEEMEAGRPR PVLRSVNSRE PSQVIFCNRS PRVVLPVWLN FDGEPQPYPT LPPGTGRRIH SYRGHLWLFR DAGTHDGLLV NQTELFVPSL NVDGQPIFAN ITLP
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The Von Hippel-Lindau Protein contains 1x PBS pH 7.4, 2mM EDTA, and 1mM DTT.