Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WARS Protein
A cDNA sequence encoding the WARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13953-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915229
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WARS Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPNSEPASLL ELFNSIATQG ELVRSLKAGN ASKDEIDSAV KMLVSLKMSY KAAAGEDYKA DCPPGNPAPT SNHGPDATEA EEDFVDPWTV QTSSAKGIDY DKLIVRFGSS KIDKELINRI ERATGQRPHH FLRRGIFFSH RDMNQVLDAY ENKKPFYLYT GRGPSSEAMH VGHLIPFIFT KWLQDVFNVP LVIQMTDDEK YLWKDLTLDQ AYSYAVENAK DIIACGFDIN KTFIFSDLDY MGMSSGFYKN VVKIQKHVTF NQVKGIFGFT DSDCIGKISF PAIQAAPSFS NSFPQIFRDR TDIQCLIPCA IDQDPYFRMT RDVAPRIGYP KPALLHSTFF PALQGAQTKM SASDPNSSIF LTDTAKQIKT KVNKHAFSGG RDTIEEHRQF GGNCDVDVSF MYLTFFLEDD DKLEQIRKDY TSGAMLTGEL KKALIEVLQP LIAEHQARRK EVTDEIVKEF MTPRKLSFDF Q
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
1 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.