Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WWOX Protein
A cDNA sequence encoding the WWOX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13967-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925269
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WWOX Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The WWOX solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris pH 8.0, and 10% glycerol.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAALRYAGLD DTDSEDELPP GWEERTTKDG WVYYANHTEE KTQWEHPKTG KRKRVAGDLP YGWEQETDEN GQVFFVDHIN KRTTYLDPRL AFTVDDNPTK PTTRQRYDGS TTAMEILQGR DFTGKVVVVT GANSGIGFET AKSFALHGAH VILACRNMAR ASEAVSRILE EWQQGAATTV YCAAVPELEG LGGMYFNNCC RCMPSPEAQS EETARTLWAL SERLIQERLG SQSG