Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human XCL1 Protein
Artikelnummer. 16025861
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16025861 100 μg 100 Mikrogramm
16035861 10 μg 10 Mikrogramm
16075861 50 μg 50 Mikrogramm
16055861 200 μg 200 Mikrogramm
16065861 500 μg 500 Mikrogramm
16045861 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16025861 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP8667ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) XCL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002986.1
Gen-ID (Entrez) 6375
Name XCL1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol XCL1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz VGSEVSDKRT CVSLTTQRLP VSRIKTYTIT EGSLRAVIFI TKRGLKVCAD PQATWVRDVV RSMDRKSNTR NNMIQTKPTG TQQSTNTAVT LTG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.