Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human XRCC2 Protein
A cDNA sequence encoding the XRCC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13973-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915289
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
XRCC2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCSAFHR AESGTELLAR LEGRSSLKEI EPNLFADEDS PVHGDILEFH GPEGTGKTEM LYHLTARCIL PKSEGGLEVE VLFIDTDYHF DMLRLVTILE HRLSQSSEEI IKYCLGRFFL VYCSSSTHLL LTLYSLESMF CSHPSLCLLI LDSLSAFYWI DRVNGGESVN LQESTLRKCS QCLEKLVNDY RLVLFATTQT IMQKASSSSE EPSHASRRLC DVDIDYRPYL CKAWQQLVKH RMFFSKQDDS QSSNQFSLVS RCLKSNSLKK HFFIIGESGV EFC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The XRCC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.