Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YIF1B Protein
A cDNA sequence encoding the YIF1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13983-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915319
  • 129.74 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
YIF1B Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The YIF1B solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMHPAGLA AAAAGTPRLR KWPSKRRIPV SQPGMADPHQ LFDDTSSAQS RGYGAQRAPG GLSYPAASPT PHAAFLADPV SNMAMAYGSS LAAQGKELVD KNIDRFIPIT KLKYYFAVDT MYVGRKLGLL FFPYLHQDWE VQYQQDTPVA PRFDVNAPD