Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YY1 Protein
A cDNA sequence encoding the YY1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13988-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915339
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
YY1 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The YY1 solution (0.25 mg/1ml) contains PBS, 20% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASGDTL YIATDGSEMP AEIVELHEIE VETIPVETIE TTVVGEEEEE DDDDEDGGGG DHGGGGGHGH AGHHHHHHHH HHHPPMIALQ PLVTDDPTQV HHHQEVILVQ TREEVVGGDD SDGLRAEDGF EDQILIPVPA PAGGDDDYIE QTLVTVAAAG KSGGGGSSSS GGGRVKKGGG KKSGKKSYLS GGAGAAGGGG ADPGNKKWEQ KQVQIKTLEG EFSVTMWSSD EKKDIDHETV VEEQIIGENS PPDYSEYMTG KKLPPGGIPG IDLSDPKQLA EFARMKPRKI KEDDAPRTIA CPHKGCTKMF RDNSAMRKHL HTHGPRVHVC AECGKAFVES SKLKRHQLVH TGEKPFQCTF EGCGKRFSLD FNLRTHVRIH TGDRPYVCPF DGCNKKFAQS TNLKSHILTH AKAKNNQ