Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZCCHC17 Protein
A cDNA sequence encoding the ZCCHC17 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13992-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915349
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ZCCHC17 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNSGRPE TMENLPALYT IFQGEVAMVT DYGAFIKIPG CRKQGLVHRT HMSSCRVDKP SEIVDVGDKV WVKLIGREMK NDRIKVSLSM KVVNQGTGKD LDPNNVIIEQ EERRRRSFQD YTGQKITLEA VLNTTCKKCG CKGHFAKDCF MQPGGTKYSL IPDEEEEKEE AKSAEFEKPD PTRNPSRKRK KEKKKKKHRD RKSSDSDSSD SESDTGKRAR HTSKDSKAAK KKKKKKKHKK KHKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ZCCHC17 protein solution (0.25 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 2mM DTT, 0.1mM PMSF and 20% glycerol.