Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 114 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 114, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001318026.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 163071 |
Name | Zinc finger protein 114 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16016640
|
enQuireBio™
QP6900-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16036640
|
enQuireBio™
QP6900-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16026640
|
enQuireBio™
QP6900-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16046640
|
enQuireBio™
QP6900-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16056640
|
enQuireBio™
QP6900-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16066640
|
enQuireBio™
QP6900-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001318026.1 | |
Zinc finger protein 114 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
163071 | |
Research Use Only | |
ZNF114 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSQDSVTFAD VAVNFTKEEW TLLDPAQRNL YRDVMLENSR NLAFIDWATP CKTKDATPQP DILPKRTFPE ANRVCLTSIS SQHSTLREDW RCPKTEEPHR QGVNNVKPPA VAPEKDESPV SICEDHEMRN HSKPTCRLVP SQGDSIRQCI LTRDSSIFKY NPVLNDSQKT HENNEDDGVL GWNIQWVPCG RKTELKSSTW TGSQNTVHHI RDEIDTGANR HQRNPFGKAF REDGSLRAHN THGREKMYDF TQCENTSRNN SIHAMQMQLY TAETNKKDCQ TGATSANAPN SGSHKSHCTG EKTHKCPECG RAFFYQSFLM RHMKIHTGEK PYECGKCGKA FRYSLHLNKH LRKHVVQKKP YECEECGKVI RESSKYTHIR SHTGEKPYKC KTCGKDFAKS SGLKKHLKTH KDEK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |