Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc transporter ZIP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc transporter ZIP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8912-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037141
Menge Preis
1 434.28 € / 100 Mikrogramm
6 408.22 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001258886.1
Zinc transporter ZIP1 Protein
100 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
27173
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SLC39A1
Recombinant Protein
E. coli
MEQITLAYKE QSGPSPLEET RALLGTVNGG PQHWHDGPGV PQASGAPATP SALR