Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZNF689 Protein
A cDNA sequence encoding the ZNF689 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP14005-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915399
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ZNF689 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPPSAP LPAQGPGKAR PSRKRGRRPR ALKFVDVAVY FSPEEWGCLR PAQRALYRDV MRETYGHLGA LGCAGPKPAL ISWLERNTDD WEPAALDPQE YPRGLTVQRK SRTRKKNGEK EVFPPKEAPR KGKRGRRPSK PRLIPRQTSG GPICPDCGCT FPDHQALESH KCAQNLKKPY PCPDCGRRFS YPSLLVSHRR AHSGECPYVC DQCGKRFSQR KNLSQHQVIH TGEKPYHCPD CGRCFRRSRS LANHRTTHTG EKPHQCPSCG RRFAYPSLLA IHQRTHTGEK PYTCLECNRR FRQRTALVIH QRIHTGEKPY PCPDCERRFS SSSRLVSHRR VHSGERPYAC EHCEARFSQR STLLQHQLLH TGEKPYPCPD CGRAFRRSGS LAIHRSTHTE EKLHACDDCG RRFAYPSLLA SHRRVHSGER PYACDLCSKR FAQWSHLAQH QLLHTGEKPF PCLECGRCFR QRWSLAVHKC SPKAPNCSPR SAIGGSSQRG NAH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ZNF689 protein solution (1.0 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.