Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZRANB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ZRANB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005446.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 9406 |
Name | ZRANB2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16036710
|
enQuireBio™
QP6912-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16056710
|
enQuireBio™
QP6912-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16046710
|
enQuireBio™
QP6912-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16066710
|
enQuireBio™
QP6912-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16076710
|
enQuireBio™
QP6912-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16086710
|
enQuireBio™
QP6912-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_005446.2 | |
ZRANB2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9406 | |
Research Use Only | |
ZRANB2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSTKNFRVSD GDWICPDKKC GNVNFARRTS CNRCGREKTT EAKMMKAGGT EIGKTLAEKS RGLFSANDWQ CKTCSNVNWA RRSECNMCNT PKYAKLEERT GYGGGFNERE NVEYIEREES DGEYDEFGRK KKKYRGKAVG PASILKEVED KESEGEEEDE DEDLSKYKLD EDEDEDDADL SKYNLDASEE EDSNKKKSNR RSRSKSRSSH SRSSSRSSSP SSSRSRSRSR SRSSSSSQSR SRSSSRERSR SRGSKSRSSS RSHRGSSSPR KRSYSSSSSS PERNRKRSRS RSSSSGDRKK RRTRSRSPES QVIGENTKQP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |