Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZRANB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ZRANB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6912-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16036710
Menge Preis
1 434.28 € / 100 Mikrogramm
6 408.22 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
12-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_005446.2
ZRANB2 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
9406
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ZRANB2
Recombinant Protein
E. coli
MSTKNFRVSD GDWICPDKKC GNVNFARRTS CNRCGREKTT EAKMMKAGGT EIGKTLAEKS RGLFSANDWQ CKTCSNVNWA RRSECNMCNT PKYAKLEERT GYGGGFNERE NVEYIEREES DGEYDEFGRK KKKYRGKAVG PASILKEVED KESEGEEEDE DEDLSKYKLD EDEDEDDADL SKYNLDASEE EDSNKKKSNR RSRSKSRSSH SRSSSRSSSP SSSRSRSRSR SRSSSSSQSR SRSSSRERSR SRGSKSRSSS RSHRGSSSPR KRSYSSSSSS PERNRKRSRS RSSSSGDRKK RRTRSRSPES QVIGENTKQP