Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zymogen granule protein 16 homolog B Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_660295.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 124220 |
| Name | Zymogen granule protein 16 homolog B Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | ZG16B |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |