Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zymogen granule protein 16 homolog B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zymogen granule protein 16 homolog B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7869-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16041281
  • 2650.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_660295.2
Zymogen granule protein 16 homolog B Protein
Research Use Only
ZG16B
Recombinant Protein
Yeast
GKMYGPGGGK YFSTTEDYDH EITGLRVSVG LLLVKSVQVK LGDSWDVKLG ALGGNTQEVT LQPGEYITKV FVAFQAFLRG MVMYTSKDRY FYFGKLDGQI SSAYPSQEGQ VLVGIYGQYQ LLGIKSIGFE WNYPLEEPTT EPPVNLTYSA NSPVGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
124220
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol