Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zyxin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zyxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10108-ma-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912868
  • 1690.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001010972.1
Zyxin Protein
Research Use Only
ZYX
Recombinant Protein
Mammal
AAPRPSPAIS VSVSAPAFYA PQKKFGPVVA PKPKVNPFRP GDSEPPPAPG AQRAQMGRVG EIPPPPPEDF PLPPPPLAGD GDDAEGALGG AFPPPPPPIE ESFPPAPLEE EIFPSPPPPP EEEGGPEAPI PPPPQPREKV SSIDLEIDSL SSLLDDMTKN DPFKARVSSG YVPPPVATPF SSKSSTKPAA GGTAPLPPWK SPSSSQPLPQ VPAPAQSQTQ FHVQPQPQPK PQVQLHVQSQ TQPVSLANTQ PRGPPASSPA PAPKFSPVTP KFTPVASKFS PGAPGGSGSQ PNQKLGHPEA LSAGTGSPQP PSFTYAQQRE KPRVQEKQHP VPPPAQNQNQ VRSPGAPGPL TLKEVEELEQ LTQQLMQDME HPQRQNVAVN ELCGRCHQPL ARAQPAVRAL GQLFHIACFT CHQCAQQLQG QQFYSLEGAP YCEGCYTDTL EKCNTCGEPI TDRMLRATGK AYHPHCFTCV VCARPLEGTS FIVDQANRPH CVPDYHKQYA PRCSVCSEPI MPEPGRDETV RVVALDKNFH MKCYKCEDCG KPLSIEADDN GCFPLDGHVL CRKCHTARAQ T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7791
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol