Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Hickox / 1940) Hemagglutinin Protein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Hickox/1940 H1N1) Influenza A H1N1 (strain A/Hickox/1940) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7521-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16079150
  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Influenza A H1N1 (Hickox / 1940) Hemagglutinin Protein
Research Use Only
HA
Recombinant Protein
E. coli
DTICIGYHAN NSTDTVDTVL EKNVTVTHSV NLLEDSHNGK LCRLKGIAPL QLGKCNIAGW ILGNPECESL LSKRSWSYIA ETPNSENGTC YPGDFADYEE LREQLSSVSS FERFEIFPKE RSWPNHNINI GVTAACSHAG KSSFYKNLLW LTEKDGSYPN LNKSYVNKKE KEVLVLWGVH HPSNIENQKT LYRKENAYVS VVSSNYNRRF TPEIAERPKV RGQAGRMNYY WTLLEPGDTI IFEANGNLIA PWYAFALSRG LGSGIITSNA SMDECDTKCQ TPQGAINSSL PFQNIHPFTI GECPKYVRST KLRMVTGLRN IPSIQS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Full Length
Influenza
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol