Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus Influenza A H1N1 (strain A/New Jersey/8/1976) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7117-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037420
  • 3745.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein
Research Use Only
NP
Recombinant Protein
E. coli
MASQGTKRSY EQMETGGERQ DATEIRASVG RMIGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS ITIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYKRI DGKWMRELIL YDKEEIRRVW RQANNGEDAT AGLTHIMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTIA MELIGMIKRG INDRNFWRGE NGRRTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGLAVASGHD FEREGYSLVG IDPFKLLQNS QVFSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSGFIRGK KVVPRGRLST RGVQIASNEN VEAMDSSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQK ASADQISVQP TFSVQRNLPF ERATVMAAFI GDNEGRTSDM RTEIIRMMES AKPEDLSFQG RGVFELSDEK ATNPIVPSFD MNNEGSYFFG DNAEEYDN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
Influenza
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol