Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Puerto Rico / 8 / 1934) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Puerto Rico/8/1934 H1N1) Influenza A H1N1 (strain A/Puerto Rico/8/1934) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7280-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16077980
  • 1100.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_040982.1
Influenza A H1N1 (Puerto Rico / 8 / 1934) NucleoProtein
Research Use Only
NP
Recombinant Protein
Yeast
MASQGTKRSY EQMETDGERQ NATEIRASVG KMIGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYRRV NGKWMRELIL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHMMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELVRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQKAMMD QVRESRNPGN AEFEDLTFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEREGYSLVG IDPFRLLQNS QVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVLSFIKGT KVLPRGKLST RGVQIASNEN METMESSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASAGQISIQP TFSVQRNLPF DRTTIMAAFN GNTEGRTSDM RTEIIRMMES ARPEDVSFQG RGVFELSDEK AASPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
956531
100 μg
Not determined.
Full Length
Influenza
His
Tris-based buffer, 50% glycerol