missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza-B Qingdao Protein
A cDNA sequence encoding the Influenza-B Qingdao was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3030.00 €
Spezifikation
Name | Influenza-B Qingdao Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Influenza |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15980429
|
enQuireBio™
QP12442-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900439
|
enQuireBio™
QP12442-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990429
|
enQuireBio™
QP12442-1MG |
1 mg |
3030.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Influenza-B Qingdao Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Influenza B virus | |
The B/Qingdao/102/91 solution contains 0.1M NaCl, 10mM Tris HCl, 1mM EDTA pH 8.0, 0.1% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal. |