Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H1N1 Puerto Rico Recombinant Protein
A cDNA sequence encoding the H1N1 Puerto Rico Recombinant was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12077-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919298
  • 301.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Influenza H1N1 Puerto Rico Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
The Recombinant H1N1 A/Puerto Rico 08/1934 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.2, 150mM NaCl and 0.005% Tween-20.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.