Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Victoria Recombinant Protein
A cDNA sequence encoding the H3N2 Victoria Recombinant was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2725.00 €
Spezifikation
Name | Influenza H3N2 Victoria Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Influenza |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15939338
|
enQuireBio™
QP12090-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15929338
|
enQuireBio™
QP12090-10UG |
10 μg |
301.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15919338
|
enQuireBio™
QP12090-100UG |
100 μg |
2725.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Influenza H3N2 Victoria Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
The Recombinant H3N2 A/ Victoria 361/2011solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20. |