Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Signal peptidase I Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Signal peptidase I, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_217419.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 887157 |
Name | M. tuberculosis Signal peptidase I Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16039130
|
enQuireBio™
QP7516-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16059130
|
enQuireBio™
QP7516-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16049130
|
enQuireBio™
QP7516-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16069130
|
enQuireBio™
QP7516-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16079130
|
enQuireBio™
QP7516-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16089130
|
enQuireBio™
QP7516-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_217419.1 | |
M. tuberculosis Signal peptidase I Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
M. tuberculosis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
887157 | |
Research Use Only | |
lepB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RPYLIPSESM EPTLHGCSTC VGDRIMVDKL SYRFGSPQPG DVIVFRGPPS WNVGYKSIRS HNVAVRWVQN ALSFIGFVPP DENDLVKRVI AVGGQTVQCR SDTGLTVNGR PLKEPYLDPA TMMADPSIYP CLGSEFGPVT VPPGRVWVMG DNRTHSADSR AHCPLLCTDD PLPGTVPVAN VIGKARLIVW PPSRWGVVRS VNPQQGR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |