Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque CCL20 / MIP-3 alpha Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) CCL20 / MIP-3 alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5772-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917659
Menge Preis
1 920.10 € / 100 Mikrogramm
5 865.45 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001028026.1
CCL20 / MIP-3 alpha Protein
100 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Macaque
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
574182
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CCL20
Recombinant Protein
E. coli
ASNFDCCLRY TDRILHPKFI VGFTQQLANE TCDINAVVFH TKKGLSVCAN PKQTWVKLIV RRLSKKINKM