Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque CCL20 / MIP-3 alpha Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) CCL20 / MIP-3 alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001028026.1
Gen-ID (Entrez) 574182
Name CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15917659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5772-EC-100UG
100 μg
985.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15937659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5772-EC-1MG
1 mg
3405.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15927659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5772-EC-10UG
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15947659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5772-EC-200UG
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15957659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5772-EC-500UG
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15967659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5772-EC-50UG
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Spezifikation
NP_001028026.1
CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Macaque
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
574182
Research Use Only
CCL20
Recombinant Protein
E. coli
ASNFDCCLRY TDRILHPKFI VGFTQQLANE TCDINAVVFH TKKGLSVCAN PKQTWVKLIV RRLSKKINKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.