missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
695.00 € - 1930.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001036201.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 719294 |
Name | Erythropoietin / EPO Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912828
|
enQuireBio™
QP10075-MA-20UG |
20 μg |
695.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902828
|
enQuireBio™
QP10075-MA-100UG |
100 μg |
1930.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922828
|
enQuireBio™
QP10075-MA-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001036201.1 | |
Erythropoietin / EPO Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Macaque | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
719294 | |
Research Use Only | |
EPO | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
APPRLVCDSR VLERYLLEAK EAENVTMGCS ESCSLNENIT VPDTKVNFYA WKRIEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAV LANSSQPFEP LQLHMDKAIS GLRSITTLLR ALGAQEAISL PDAASAAPLR TITADTFCKL FRVYSNFLRG KLKLYTGEAC RRGDR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |