Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque Serum Albumin / HSA / ALB Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001306284.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 102130757 |
| Name | Serum Albumin / HSA / ALB Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | ALB |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Macaque |
| Mehr anzeigen |