Learn More
enQuireBio™ Recombinant Monkey GM CSF Protein
A cDNA sequence encoding the GM CSF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4430.00 €
Spezifikation
Name | Monkey GM CSF Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a specific activity of > 10,000,000 IU/mg. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914518
|
enQuireBio™
QP10647-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994508
|
enQuireBio™
QP10647-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904518
|
enQuireBio™
QP10647-1MG |
1 mg |
4430.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Monkey GM CSF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APARSPSPGT QPWEHVNAIQ EARRLLNLSR DTAAEMNKTV EVVSEMFDLQ EPSCLQTRLE LYKQGLQGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQI ITFQSFKENL KDFLLVIPFD CWEPVQE | |
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a specific activity of > 10,000,000 IU/mg. | |
Donkey | |
Untagged | |
GM-CSF was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 1x PBS pH 7.4. |