Learn More
enQuireBio™ Recombinant Monkey GM CSF Protein
A cDNA sequence encoding the GM CSF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10647-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914518
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Monkey GM CSF Protein
2 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
APARSPSPGT QPWEHVNAIQ EARRLLNLSR DTAAEMNKTV EVVSEMFDLQ EPSCLQTRLE LYKQGLQGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQI ITFQSFKENL KDFLLVIPFD CWEPVQE
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE and RP-HPLC.
Research Use Only
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a specific activity of > 10,000,000 IU/mg.
Donkey
Untagged
GM-CSF was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 1x PBS pH 7.4.