Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse 4-1BBR Protein
A cDNA sequence encoding the 4-1BBR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10920-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925578
Menge Preis
1 194.62 € / 5 Mikrogramm
10 182.86 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
4-1BBR Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
4-1BBR protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
VQNSCDNCQP GTFCRKYNPV CKSCPPSTFS SIGGQPNCNI CRVCAGYFRF KKFCSSTHNA ECECIEGFHC LGPQCTRCEK DCRPGQELTK QGCKTCSLGT FNDQNGTGVC RPWTNCSLDG RSVLKTGTTE KDVVCGPPVV SFSPSTTISV TPEGGPGGHS LQVLLEHHHH HH