Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse 60S acidic ribosomal protein P0 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) 60S acidic ribosomal protein P0, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6624-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044630
  • 770.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_031501.1
60S acidic ribosomal protein P0 Protein
Research Use Only
RPLP0
Recombinant Protein
E. coli
MPREDRATWK SNYFLKIIQL LDDYPKCFIV GADNVGSKQM QQIRMSLRGK AVVLMGKNTM MRKAIRGHLE NNPALEKLLP HIRGNVGFVF TKEDLTEIRD MLLANKVPAA ARAGAIAPCE VTVPAQNTGL GPEKTSFFQA LGITTKISRG TIEILSDVQL IKTGDKVGAS EATLLNMLNI SPFSFGLIIQ QVFDNGSIYN PEVLDITEQA LHSRFLEGVR NVASVCLQIG YPTVASVPHS IINGYKRVLA LSVETEYTFP LTEKVKAFLA DPSAFAAAAP AAAATTAAPA AAAAPAKAEA KEESEESDED MGFGLFD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11837
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol