Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ACY1 Protein
A cDNA sequence encoding the ACY1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10957-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925688
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
109652
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMTTKD PESEHPSVTL FRQYLRICTV QPNPDYGGAI TFLEERARQL GLSCQKIEVV PGFVITVLTW PGTNPSLPSI LLNSHTDVVP VFKEHWHHDP FEAFKDSEGY IYARGSQDMK SVSIQYLEAV RRLKSEGHRF PRTIHMTFVP DEEVGGHKGM ELFVKRPEFQ ALRAGFALDE GLANPTDAFT VFYSERSPWW VRVTSTGKPG HASRFIEDTA AEKLHKVISS ILAFREKERQ RLQANPHLKE GAVTSVNLTK LEGGVAYNVV PATMSASFDF RVAPDVDMKA FEKQLQRWCQ EAGEGVTFEF AQKFTEPRMT PTDDSDPWWA AFSGACKAMN LTLEPEIFPA ATDSRYIRAV GIPALGFSPM NRTPVLLHDH NERLHEDIFL RGVDIYTGLL SALASVPTLP GES
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
ACY1 Protein
Research Use Only
Acy1
Mouse
His
ACY1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.